Stampa…
Raccordi per distillazione
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05028011 05028022 05028032 05028033 05028044
201-0338EA 32.4 EUR
201-0338 201-0339 201-0340 201-0341 201-2222
Raccordi per distillazione
Componenti per distillazione Testate
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione terminca
Per montaggio un cono femmina NS 14/23 m e due coni maschi ad angolo di 75°.