Stampa…
Sospensioni di spore, Sportrol™
Fornitore: CROSSTEX
VBA-106 VBP-106 VGS-106
489-0082EA 666 EUR
489-0082 489-0083 489-0084
Sospensioni di spore, Sportrol™
Indicatori di sterilità
Sospensioni pure di spore vitali di microrganismi specifici caratterizzati da resistenza nota a diversi processi di sterilizzazione. Gli indicatori biologici sono utilizzati per verificare che le spore batteriche siano state completamente distrutte. L'indicatore è processato semplicemente insieme al carico nello sterilizzatore. L'assenza di crescita batterica dopo avere posto le spore in coltura indica che il processo di sterilizzazione è stato efficace. La crescita indica che la sterilizzazione non è stata efficace.
  • Le spore sono sospese in acqua per iniezione e fornite in flaconcini da 10 ml di grado farmaceutico
  • La sospensione è disponibile alla concentrazione di 106 spore per 0,1 ml
  • Le sospensioni di spore hanno una scadenza di 18 mesi se conservate alle condizioni indicate sull'etichetta
Certificazioni: Conformi agli standard USP e ISO 11128-1.