Stampa…
Etichette indicatrici di sterilizzazione con raggi gamma
Fornitore: CROSSTEX
CPI-R01 CPI-R02 CPI-R03
489-0091EA 361 EUR
489-0091 489-0092 489-0093
Etichette indicatrici di sterilizzazione con raggi gamma
Indicatori di sterilità
Gli indicatori di processo chimico autoadesivi, non-tossici virano dal giallo al rosso quando irradiati con raggi gamma o con un fascio di elettroni. Le etichette sono rivestite da un agente in grado di bloccare i raggi UV, per proteggerle dall'esposizione alla luce UV. Per un sufficiente sviluppo finale del colore si consiglia un'irradiazione minima di 15 kGy. A livelli di dosaggio superiori, gli indicatori di radiazione virano verso una tonalità di rosso più scura.
  • Se esposti, sugli indicatori stampati (codice articolo. 489-0093) appare la scritta “RED