Stampa…
Nastri adesivi per autoclave
Fornitore: PRECISION DYNAMICS TIMEM
TSI-534-2 TSI-512-2 TSI-501-2
489-1312EA 15.3 EUR
489-1312 489-1311 489-0108
Nastri adesivi per autoclave
Indicatori di sterilità
Nastro adesivo bianco crespo, per l'utilizzo nelle autoclavi standard
  • Compare la scritta "Autoclaved" dopo 15 minuti di esposizione a +121 °C
  • Rimozione senza traccia dall'oggetto autoclavato
Rimozione senza traccia dall'oggetto autoclavato.