Stampa…
Dischi di spore, Sportrol™
Fornitore: CROSSTEX
BG-106D BS-106D
489-0094EA 253 EUR
489-0094 489-0095
Dischi di spore, Sportrol™
Indicatori di sterilità
I dischi per la sterilizzazione biologica sono utilizzati per convalidare un ciclo di sterilizzazione in piccole aree di un dispositivo in cui non è possibile adattare spore strip di dimensioni standard, ad es. all'interno di una siringa, in un tubo o sotto un tappo. I dischi di spore sono realizzati inoculando, su un disco di carta, sospensioni di spore di una popolazione e resistenza certificate
  • Popolazione di spore: 106 spore per disco
  • Diametro del disco: 6,35 mm
  • Scadenza 24 mesi (se conservati nelle condizioni specificate sull'etichetta)