Stampa…
Strisce di spore, Sportrol™
Fornitore: CROSSTEX
DS-100 STN-062 STS-062 BG-105 BG-106 BS-106 PM-106
489-0077EA 811 EUR
489-0077 489-0076 489-0096 NAMSBG-105 NAMSBG-106 NAMSBS-106 NAMSPM-106
Strisce di spore, Sportrol™
Indicatori di sterilità
Gli indicatori biologici di sterilizzazione vengono utilizzati per la validazione dei cicli di sterilizzazione. Questi indicatori vengono creati inoculando, su strisce di carta, sospensioni di spore a titolo e resistenza standardizzati.
  • Le strisce standard e combinate sono di formato 7×38 mm.
  • Le ministrisce sono di formato 2×10 mm e possono essere facilmente introdotte anche in spazi ristretti inadatti a contenere le strisce standard, come per esempio all'interno di siringhe o tubi o sotto i tappi.
  • Tutte le strisce hanno una durata di 18 mesi se conservate alle condizioni indicate dal produttore, ad eccezione delle ministrisce (Cod. 489-0076) che hanno una durata di 24 mesi.
Meet USP and ISO 11128-1 standards.
Certificazioni: Conformi agli standard USP e ISO 11138-1.
Informazioni per l'ordine: Le strisce sono imballate singolarmente ed ogni confezione contiene 100 buste. Ogni confezione contiene: istruzioni per l'uso, titolo certificato della sospensione, valore D, valore Z, rapporto sopravvivenza/morte e data di scadenza.