Stampa…
Pennarelli da laboratorio, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
6310-0010 6311-0010
479-0013EA 29.3 EUR
479-0013 479-0014
Pennarelli da laboratorio, Nalgene®
Penne Pennarelli da laboratorio
Pennarelli universali per un'ampia gamma di applicazioni; cappuccio con pratica chiusura a clip.
  • Inchiostro speciale ad asciugatura rapida
  • Elevata resistenza chimica e impermeabilità su PolyPaper
  • Adatti anche per la scrittura su vetro e plastica