Stampa…
VWR® PUREImage, carte per camere bianche
Fornitore: VWR Collection
115-0149EA 235 EUR
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, carte per camere bianche
Carte
La carta per camere bianche è progettata per l'uso in ambienti sterili, dove la prevenzione della contaminazione chimica e particellare è fondamentale.
  • Elevata resistenza alla trazione ed eccellente resistenza al calore, per una migliore efficienza della fotocopiatrice e della stampa
  • La tecnologia legante il PE garantisce livelli molto bassi di particelle, residui non volatili e ioni estraibili
  • L'esclusiva tecnologia di taglio di precisione garantisce dimensioni e pulizia costanti
  • La carta viene pulita su entrambi i lati prima del rivestimento in fogli
Prodotte in camera bianca a norma ISO classe 4 (FED-STD-209E classe 10/M2,5) e purificate e imbustate in doppio sacchetto in camera bianca a norma ISO classe 5 (FED-STD-209E classe 100). Adatte per camere bianche a norma ISO classe 4 (FED-STD-209E classe 10) fino a ISO classe 6 (FED-STD-209E classe 1000).
Weight: 80 g/m², except 115-0156 and 115-0148 with 105 g/m²
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.
Confezione: 250 fogli per confezione, 10 confezioni in ogni pacco.