Stampa…
VWR®, Registri di laboratorio
Fornitore: VWR Collection
818-0102EA 47 EUR
818-0102 818-0103 818-0104 818-0105 818-0106 818-0107
VWR®, Registri di laboratorio
Taccuini
Copertura in similpelle con rivestimento, per una lunga durata nei laboratori. Carta per archiviazione esente da acidi (90 g/mq). Utilizzato per la registrazione  di dati relativi alle apparecchiature di laboratorio, temperatura, calibrazione della bilance, reagenti, e ricevimento dei campioni.
  • Tutte le pagine riservate all'annotazione dei dati sono divise in colonne con intestazioni specifiche per facilitare l'inserimento delle diverse voci
  • Le pagine sono raccolte in sezioni, i quaderni hanno una rilegatura con dorso tondo, per
  • un'apertura