Stampa…
VWR®, Mini quaderni da laboratorio
Fornitore: VWR Collection
818-0100EA 35.4 EUR
818-0100 818-0101 818-0110 818-0111
VWR®, Mini quaderni da laboratorio
Taccuini
Copertine in similpelle, flessibile e con rivestimento, per un lungo utilizzo in laboratorio. Carta per archiviazione esente da acidi (90 g/mq)  Comprende: pagina di istruzioni per una compilazione corretta del quaderno, indice e pagina per i dati dell'utente. Disponibile solo in lingua inglese.
  • Scientific 5 mm grid or ruled format with date and witness signature blocks
  • ‘FLEX' cover with coating, for durability
Formato: A5 (14,8×21 cm) o A6 (10,5 ×14,8 cm), 96 pagine
Colore: azzurro
Tutti i quaderni  sono realizzati inMore Product Information