Stampa…
VWR®, Quaderni di laboratorio
Fornitore: VWR Collection
818-0074EA 69.2 EUR
818-0074 818-0075 818-0076 818-0077 818-0078 818-0079 818-0080 818-0081 818-0082 818-0083 818-0084 818-0085 818-0086 818-0087 818-0088 818-0089 818-0090 818-0091 818-0092 818-0093 818-0094 818-0095 818-0096 818-0097 818-0098 818-0099 818-0068 818-0069 818-0070 818-0071 818-0072 818-0073 818-0112 818-0113 818-0114 818-0115 818-0282 818-0283
VWR®, Quaderni di laboratorio
Taccuini
Copertina in similpelle con rivestimento, per una lunga durata nelle condizioni di impiego in laboratorio. Carta per archiviazione esente da acidi (90 gsm)  Comprende: pagina di istruzioni per una corretta compilazione del quaderno, indice e pagina per i dati dell'utente. Disponibile in diversi formati e diverse lingue: solo inglese, inglese-francese, inglese-tedesco, inglese-spagnolo per i quaderni a 72 pagine; solo inglese, inglese-francese, inglese-tedesco, inglese-spagnolo e inglese-italiano per i quaderni a 120 e 216 pagine.
  • Le pagine sono raccolte in sezioni con