Stampa…
Cucchiaio per applicazioni chimiche con estremità a spatola
Fornitore: RSG
021.120 021.150 021.210 021.250 021.180 021.300
231-1311EA 8.1 EUR
231-1311 231-1312 231-1314 231-0187 231-0186 231-0188
Cucchiaio per applicazioni chimiche con estremità a spatola
Cucchiai
In acciaio inox Remanit 4301, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile.
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica
  • Pulizia semplice e rapida