Stampa…
Cucchiaio per applicazioni chimiche con estremità a spatola
Fornitore: BOCHEM
3421 3422 3423 3424 3425 3750 3420
231-1299EA 6.3 EUR
231-1299 231-1451 231-0240 BOCH3424 BOCH3425 231-2223 231-1298
Cucchiaio per applicazioni chimiche con estremità a spatola
Cucchiai
In acciaio inox 18/10, antimagnetico o acciaio inox con rivestimento in PTFE. Cucchiaio multiuso estremamente versatile.
  • Con manico piatto
  • Ottima resistenza termica, autoclavabile
  • Buona resistenza chimica
  • Pulizia semplice e rapida