Stampa…
Microspatole doppie
Fornitore: BOCHEM
3340 3341 3342 3343 3344 3350 3351 3345
231-0047EA 8.3 EUR
231-0047 231-0542 231-1353 231-1354 231-1355 231-0543 231-0239 231-0561
Microspatole doppie
Spatole
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Spatole doppie per un'ampia gamma di impieghi.
  • Un'estremità con microcucchiaio o sessola e un'estremità con microspatola
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica
  • Pulizia semplice e rapida