Stampa…
Cucchiai da laboratorio
Fornitore: BOCHEM
3482 3483 3484 3480 3481
231-1213EA 10.1 EUR
231-1213 231-1214 231-1215 231-1211 231-1212
Cucchiai da laboratorio
Cucchiai
Acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio per il prelievo o il dosaggio di polveri, paste o granulati.
  • Ottima termostabilità, sterilizzabili in autoclave
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Robusti