Stampa…
Cucchiaio per applicazioni chimiche, doppia estremità
Fornitore: RSG
023.250 023.120 023.210 023.300 023.180 023.150
231-0092EA 19.7 EUR
231-0092 231-1221 231-0189 231-2275 231-2274 231-2273
Cucchiaio per applicazioni chimiche, doppia estremità
Cucchiai
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Cucchiaio multiuso estremamente versatile. Con manico cilindrico.
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica
  • Pulizia semplice e rapida