Stampa…
Cucchiai per campionamento, sterili Sterileware®, SP Bel-Art
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
H369400000 H369420000 H369460000 H369440000 H369420010 H369440010 H369460010
231-0015EA 591 EUR
231-0015 231-2423 231-2425 231-0418 231-0599 231-0600 231-0638
Cucchiai per campionamento, sterili Sterileware®, SP Bel-Art
Cucchiai
In PS, bianco. Progettati per raccogliere piccole quantità di campione
  • Per polveri, granulati e liquidi
  • Il lungo manico raggiunge agevolmente il campione all'interno dei contenitori
Confezione: Individually packed, lot stamped for accurate lot tracing, and shipped with a certificate of processing for sterilisation.