Stampa…
Salviette detergenti per lenti, grado 105, Whatman™
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 139 EUR
111-5001 111-5002 111-5000
Salviette detergenti per lenti, grado 105, Whatman™
Panni Panni e asciugamani monouso Carta per lenti
Salviette di pulizia per lenti e superfici ottiche in vetro, quarzo o plastica.
  • Superficie morbida
  • Robuste ed estremamente assorbenti
  • Salvietta chimicamente pura (senza siliconi o altri additivi)