Stampa…
Occhiali e schermo di protezione anti UV
Fornitore: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
98-0002-01 98-0002-02
730-1033EA 47.6 EUR
730-1033 730-1034
Occhiali e schermo di protezione anti UV
Occhiali
Protezione per occhi e viso per applicazioni che coinvolgono sorgenti ultraviolette a onde corte. Disponibile in tre stili:
  • Gli occhiali sono realizzati in PC antiurto; il design a protezione superiore e laterale offre la protezione completa contro i raggi UV
  • Gli occhiali a maschera sono realizzati in una plastica a formula speciale e presentano una finitura in gomma flessibile che aderisce confortevolmente al viso, nonché una ventilazione indiretta; il dispositivo può essere indossato sulla maggior parte degli occhiali da vista
ANSI-Z87.1 1986
Certificazioni: ANSI-Z87.1 1986