Stampa…
Occhiali protettivi, Silium
Fornitore: Bollé Safety
SILPSI SILPSF
111-0121EA 16.4 EUR
111-0121 111-1646
Occhiali protettivi, Silium
Occhiali
Occhiali dal design sottile e accattivante caratterizzati da montatura in metallo privo di nichel e lente ricurva.
  • Stanghette flessibili fino al 160%, con comode imbottiture
  • Inserti flessibili nel ponte nasale per il massimo comfort
Peso: 34 g
EN 166, EN 170
Certificazioni: EN 166, EN 170