Stampa…
Occhiali protettivi, uvex super G
Fornitore: UVEX
9172.265 9172.110 9172.085 9172.210
111-8062EA 35.5 EUR
111-8062 111-8063 111-1221 111-0463
Occhiali protettivi, uvex super G
Occhiali
Questi occhiali, realizzati in polimero estremamente leggero con tecnologia avanzata, sono dotati di stanghette morbide e flessibili. Il modello Super G garantisce un'aderenza comoda senza esercitare una pressione eccessiva che affatica l'utilizzatore.
  • Lenti estremamente sottili e antirottura
  • Flessibili e resistenti agli urti
  • Forma ergonomica per evitare l'appannamento
  • Perfetto accoppiamento dei materiali alle estremità delle stanghette
Peso: 18 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certificazioni: EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F