Stampa…
Occhiali di protezione, Millennia™ Classic
Fornitore: Honeywell Safety
1002783 1000005 1000003 1000002 1000001 1000006 1000009 1000004 1002781 1002782 1006405
111-1228EA 14.1 EUR
111-1228 111-8302 111-8303 111-8304 111-8305 111-8306 111-8308 111-2294 111-0729 111-0730 111-0734
Occhiali di protezione, Millennia™ Classic
Occhiali
Pratici occhiali protettivi con straordinaria qualità ottica per un'elevata sicurezza.
  • Stanghette dritte, senza necessità di regolazioni aggiuntive
  • Pratico archetto nasale
  • Lente facilmente sostituibile
  • Fascia frontale flessibile e regolabile per una maggiore sicurezza
Peso: 32 g
EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F
Certificazioni: EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F