Stampa…
Occhiali protettivi, uvex i-vo
Fornitore: UVEX
9160.065 9160.076 9160.265 9160.275 9160.520 9160.285 9160.120
111-8011EA 34.8 EUR
111-8011 111-8010 111-0144 111-1202 111-1215 111-1574 111-2300
Occhiali protettivi, uvex i-vo
Occhiali
Occhiali moderni estremamente comodi grazie alla tecnologica combinazione tra i due materiali, uno rigido e uno morbido. Massima protezione unit all'adattabilità.
  • Elevata protezione da rischi meccanici e ottici grazie alle lenti in policarbonato resistente agli urti
  • Ventilazione indiretta per impedire l'appannamento e per una maggiore sicurezza
  • Angolazione e lunghezza degli elementi laterali regolabili, per la massima comodità e sicurezza dell'operatore
Peso: 51 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certificazioni: EN 166, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F