Stampa…
Occhiali protettivi, uvex skylite
Fornitore: UVEX
9174.065 9174.066 9174.095
111-8262EA 21.4 EUR
111-8262 111-8261 111-8263
Occhiali protettivi, uvex skylite
Occhiali
Occhiali protettivi (monoculare) con lenti trasparenti o grigie per una protezione impeccabile contro i raggi UV.
  • Protezione antiriflesso laterale opacizzata
  • Inclinazione delle stanghette regolabile
  • Rivestimento antigraffio di alta qualità
Peso: 26 g
Certificazioni: EN 166-168, EN 170/172; 1F