Stampa…
Contenitori per campioni, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
215802401 215803903 215804805 215805107 215805801
216-3315EA 91.6 EUR
216-3315 216-3316 216-3317 216-3318 SCOT215805801
Contenitori per campioni, DURAN®
Contenitori Barattoli per campioni
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con tappo smerigliato come base di appoggio. A perfetta, a prova tenuta di aria e liquido con l'utilizzo di grasso.