Stampa…
Micro double spatulas
Fornitore: BOCHEM
3053 3047 3046 3057
231-1278EA 64.2 EUR
231-1278 231-1274 231-1273 231-1279
Micro double spatulas
Spatole
Nickel. Spatola multiuso estremamente versatile.
  • Manico rotondo, un'estremità piatta l'altra rotonda
  • Profilo dritto
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica