Stampa…
Doppie spatole
Fornitore: BOCHEM
3100 3102 3103 3105 3107 3104 3108 31005 31015 31025 31035 31055 31045 3101
231-1032EA 4.8 EUR
231-1032 231-1034 231-1035 231-1037 231-1038 231-1036 231-1039 231-0038 231-0039 231-0040 231-0041 231-0043 231-0042 231-1033
Doppie spatole
Spatole
In acciaio inox 18/10, antimagnetica. Spatola multiuso estremamente versatile.
  • Manico rotondo, un'estremità piatta l'altra rotonda
  • Profilo dritto
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica