Stampa…
Micro spatola cucchiaio
Fornitore: RSG
025.210 627.210 627.185 627.150 025.400 025.185 025.100 025.150 025.300
231-0446EA 44 EUR
231-0446 231-0471 231-0470 231-0469 231-0458 231-0191 231-0445 231-0190 231-0457
Micro spatola cucchiaio
Spatole
In acciaio inox 18/10, antimagnetico.
  • Microcucchiaio su un'estremità e microspatola sull'altra
  • Ottima resistenza chimica
  • Ottima resistenza termica
  • Superfici lisce per facilitare e velocizzare le operazioni di pulizia