Stampa…
Cucchiaio spatola
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L74/2 L74/4 L74/6 L74/8
231-1342EA 21.3 EUR
231-1342 231-1344 231-1346 231-1348
Cucchiaio spatola
Spatole
In porcellana, smaltato bianco
  • Profilo largo
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenti fino a 1000 °C
  • Progettato per una manipolazione aggressiva