Stampa…
Spatola cucchiaio, profilo largo
Fornitore: NICKEL ELECTRO
2003 2004 2001 2002
231-0076EA 25.9 EUR
231-0076 231-0077 231-0156 231-0075
Spatola cucchiaio, profilo largo
Spatole
Nichel puro (99,6%).
  • Un'estremità è piatta e sagomata a spatola, l'altra a cucchiaio
  • Ottima resistenza chimica
  • Ottima resistenza termica
  • Superfici lisce per facilitare e velocizzare le operazioni di pulizia