Stampa…
Spatole, doppie
Fornitore: KARTELL
594 595
231-2411EA 20.4 EUR
231-2411 231-2412
Spatole, doppie
Spatole
In poliammide, rinforzata con fibra di vetro, rosso.
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Resistenza termica fino a 100 °C (per breve tempo fino a 180 °C)
  • Robuste, pieghevoli
DIN 12890
Certificazioni: DIN 12890