Stampa…
Microspatole doppie
Fornitore: BOCHEM
3300 3302 3303 3304 3306 3307 3301 3305
231-1057EA 6.4 EUR
231-1057 231-1058 231-1059 231-2188 231-2187 231-2189 231-2244 231-0560
Microspatole doppie
Spatole
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Con manico rotondo, un'estremità piatta e l'altra a cucchiaio, rotonda.
  • Profilo dritto
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica