Stampa…
Spatola da farmacista
Fornitore: BOCHEM
3490 3491 3492 3493 3495 3496 3497 3494
231-1072EA 8.2 EUR
231-1072 231-1073 231-1074 231-1075 231-1076 231-1077 231-1078 231-2195
Spatola da farmacista
Spatole
Lama in acciaio inox, manico in legno.
  • Lama dotata di buona resistenza termica
  • Buona resistenza alle sostanze chimiche
  • Pulizia rapida e semplice