Stampa…
Pellicole sigillanti per termosigillatrice automatizzata per micropiastre, ALPS™ 3000
Fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-3559 AB-3720 AB-3738 AB-3739 AB-3797 AB-3799
732-0842EA 1835 EUR
732-0842 732-0843 732-0844 732-0845 732-0846 732-0847
Pellicole sigillanti per termosigillatrice automatizzata per micropiastre, ALPS™ 3000
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Thermo-Seal
Caratteristiche: Foglio laminato, sigillo estremamente resistente rimovibile solo con Foil Stripper, perforabile con puntale singolo per pipetta o piastra perforata, buona resistenza ai solventi, consigliato per usi con DMSO
Materiale della piastra compatibile: In PP
Condizioni di sigillatura: Da 1,5 a 2,5 secondi a temperature da 165 a 170 °C
Range di integrità del sigillo: Da −80 a +120 °C
Applicazioni: Conservazione a lungo termine anche a basse temperature, trasporto e applicazioni ad alta temperatura quali PCR, tra cui l'uso in termociclatori con bagno ad acqua
Easy Pierce
Caratteristiche: Foglio, facilmente perforabile, sigillo rimovibile a mano, secondo sigillo applicabile su quello presente, consigliato per usi con DMSO
Materiale della piastra compatibile: In PP, PE
Condizioni di sigillatura: Da 0,5 a 3,0 secondi a temperature da 165 a 175 °C
Range di integrità del sigillo: Da −80 a +80 °C e fino a 120 °C con coperchio del termociclatore a pressione
Applicazioni: Particolarmente adatto per formati da 384 pozzetti in cui la foratura risulta utile per il recupero del campione, secondo sigillo applicabile su quello presente, ideale per PCR con termociclatori con coperchio a vite
Easy Pierce 20 µm
Caratteristiche: Foglio sottile, facilmente perforabile, sigillo rimovibile a mano, buona resistenza ai solventi, consigliato per usi con DMSO
Materiale della piastra compatibile: In PP, PE
Condizioni di sigillatura: Da 0,5 a 2,0 secondi a temperature da 165 a 175 °C
Range di integrità del sigillo: Da −80 a +80 °C e fino a 120 °C con coperchio del termociclatore a pressione
Applicazioni: Particolarmente adatto per formati da 384 pozzetti in cui la foratura risulta utile per il recupero del campione, ideale per PCR con termociclatori con coperchio a vite
Clear Seal
Caratteristiche: Materiale polimerico sottile, perforabile, sigillo rimovibile se a strati, buona trasparenza ottica, resistente ad alcuni solventi
Materiale della piastra compatibile: In PP, PS, PE
Condizioni di sigillatura: 1,5 secondi a 170 °C
Range di integrità del sigillo: Da −80 a +80 °C e fino a 120 °C con coperchio del termociclatore a pressione
Applicazioni: Adatto per applicazioni colorimetriche e in fluorescenza, idoneo per applicazioni PCR solo con termociclatori con coperchio riscaldato a vite o a scatto
Clear Seal Diamond
Caratteristiche: Materiale polimerico sottile, sigillo rimovibile, buona trasparenza ottica, resistente ad alcuni solventi
Materiale della piastra compatibile: In PP, PS, PE, COC
Condizioni di sigillatura: Da 1,5 a 3,0 secondi a 170 °C
Range di integrità del sigillo: Da −80 a +120 °C
Applicazioni: Ideale per applicazioni colorimetriche e in fluorescenza, idoneo per applicazioni PCR solo con termociclatori con coperchio riscaldato a vite o a scatto