Stampa…
Pellicola sigillante, riflettente, per piastre PCR, in alluminio, Axygen®
Fornitore: Corning
PCR-AS-200 PCR-AS-600
732-7505EA 172 EUR
732-7505 732-1472
Pellicola sigillante, riflettente, per piastre PCR, in alluminio, Axygen®
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Pellicola di chiusura riflettente in alluminio ideale per campioni sensibili alla luce. Con i tappetini di compressione Axygen, adatta per sigillare piastre per PCR durante la termociclazione. Caratteristiche di tenuta straordinarie anche con altre piastre di microtitolazione a base di polistirolo e polipropilene.
  • Intervallo di applicazione molto ampio: da −80 a +104 °C
  • Possibilità di prelievo di campioni mediante foratura della pellicola senza doverla rimuovere
  • Il legante inerte è stabile nei confronti del DMSO