Stampa…
Pellicola sigillante per piastre PCR, Axygen® CyclerSeal
Fornitore: Corning
PCR-TS PCR-TS-900
732-7508EA 84.7 EUR
732-7508 732-1381
Pellicola sigillante per piastre PCR, Axygen® CyclerSeal
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Protegge i campioni durante il trasporto e la conservazione. Utilizzabile anche con altre piastre di microtitolazione.
  • se usato insiame al tappetino di compressione, impedisce la contaminazione tra pozzetti e il cross over
  • Intervallo di temperature da −40 a +104 °C
  • Colore: trasparente