Stampa…
Pellicola sigillante traspirante, Axygen®
Fornitore: Corning
BF-400 BF-400-S
732-1027EA 98.72 EUR
732-1027 732-1028
Pellicola sigillante traspirante, Axygen®
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
La pellicola porosa sigilla le piastre di coltura in PP e PS, le piastre a 96 e 384 pozzetti e altre piastre per analisi.
  • Consente un effettivo scambio gassoso per coltivazioni cellulari e batteriche, anticontaminazione
  • Disponibili in pacchi sterili