Stampa…
VWR®, navicelle per pesatura
Fornitore: VWR Collection
611-9194EA 43 EUR
611-9194 611-9195 611-9196
VWR®, navicelle per pesatura
Navicelle Navicelle per pesata
Vetro borosilicato 3.3.
  • Ideali per la pesata di piccoli campioni
  • Le polveri possono essere trasferite o risciacquate nel recipiente di raccolta tramite lo stelo tubolare