Stampa…
Sessola
Fornitore: Brand
139125 139120 139130 139115 139135
231-0338EA 29.5 EUR
231-0338 231-0337 231-0120 231-0336 231-0339
Sessola
Palette
PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
  • Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
  • Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile nell'impugnatura