Stampa…
Sessole per campionamento, Sterileware®
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
H369020000 H369040000 H369060000
231-0008EA 334 EUR
231-0008 231-0009 231-0010
Sessole per campionamento, Sterileware®
Palette
In PS, bianco. Progettate specificatamente per prelevare campioni da contenitori a bocca larga.
  • One-piece construction
  • For powder, granulates and liquids
  • Made from FDA grade materials
  • Small sizes (60 and 125 ml) have a long handle that increases the distance between the hand and sample
  • When placed on a flat surface they remain upright; can be used as weighing boats
  • Individually sterilised and packed in a polyethylene bag
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904