Stampa…
Sessole
Fornitore: VITLAB
40093 40193 40293 40393 40493 40593 40693 40793
231-0750EA 10 EUR
231-0750 231-0751 231-1086 231-0752 231-1087 231-0753 231-0754 231-0755
Sessole
Palette
In HDPE. Con estremità piatte e manico rinforzato.
  • Buona resistenza chimica
  • Termoresistenti fino a 105 °C
  • Il volume della sessola è stampigliato ben visibile sul manico