Stampa…
Sessola, Azlon®
Fornitore: SciLabware
SWL030 SWL018 SWL008 SWL012 SWL036 SWL140 SWL024
231-0025EA 72.4 EUR
231-0025 231-0024 231-0022 231-0023 231-0026 231-0027 231-0472
Sessola, Azlon®
Palette
PP, bianco. A due o tre piani. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
  • Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
  • Resistenza termica fino a 130 °C, autoclavabile
  • Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile nell'impugnatura