Stampa…
Forbici per vasi e portafilo, forbici da fisiologia
Fornitore: HAMMACHER KARL
HWB010-11 HWB040-13 HWB042-14 HWB044-16
233-1117EA 92.1 EUR
233-1117 233-0083 233-1106 233-0084
Forbici per vasi e portafilo, forbici da fisiologia
Forbici
Acciaio inox 18/1, antimagnetica
  • Punta-smusso
  • Ideale per molte applicazioni in laboratorio
  • Resistente agli acidi
  • Autoclavabili