Stampa…
Forbici da dissezione
Fornitore: HAMMACHER KARL
L-HWB002-11 HWB003-11 HWB005-11
233-1104EA 92.1 EUR
233-1104 233-1118 HAMMHWB005-11
Forbici da dissezione
Forbici
Acciaio inox 18/10, antimagnetica.
  • Ideale per molte applicazioni in laboratorio
  • Resistente agli acidi
  • Autoclavabili
  • Punta-punta