Stampa…
Forbici per fisiologia, dritte
Fornitore: HAMMACHER KARL
HWB050-13 HWB052-14
233-0085EA 109 EUR
233-0085 233-0086
Forbici per fisiologia, dritte
Forbici
Acciaio inox 18/10, antimagnetica.
  • Punta-punta
  • Ideale per molte applicazioni in laboratorio
  • Resistente agli acidi
  • Autoclavabili