Stampa…
Forbici per microscopia
Fornitore: BOCHEM
4070 4071
233-2121EA 11.8 EUR
233-2121 233-2123
Forbici per microscopia
Forbici
In acciaio inox.
  • Resistenti alla corrosione
  • Autoclavabili
  • Punte molto fini