Stampa…
Manici per bisturi
Fornitore: SWANN MORTON
0907 0909 0913 0914 0933 0934
233-0176EA 528 EUR
233-0176 233-0177 233-0178 233-0179 233-0180 233-0181
Manici per bisturi
Bisturi Manici per bisturi
In acciaio inossidabile.
  • Cambio facile e sicuro delle lame tramite il togli-lama per bisturi ordinabile a parte
  • Piu' modelli di lame per bisturi sono disponibili in diversi materiali, nelle versioni sterile o non sterile, ordinabili separatamente