Stampa…
Capsule di evaporazione con manico
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L17/0 L17/000 L17/2 L17/4 L17/4/0
213-5903EA 61.4 EUR
213-5903 213-5902 213-5904 213-5905 213-5901
Capsule di evaporazione con manico
Vassoi/Piatti/Contenitori Contenitori
In porcellana smaltata. Con beccuccio e manico in porcellana. Smaltata bianca tranne il bordo.
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenza fino a 1000 °C
  • Bassa espansione termica
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certificazioni: EN 60672-3 Group C100, Type C110