Stampa…
VWR®, Laboratory Stands
Fornitore: VWR Collection
241-0090EA 186 EUR
241-0090 241-0091 241-0092 241-0093 241-0094 241-0095 241-0099 241-0100 241-0101
VWR®, Laboratory Stands
Basi per aste porta matracci
Base di appoggio treppiede (A): treppiede in ghisa verniciata con finitura martellata, asta di sostegno in acciaio nichelato.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- Foro filettato
- Asta di supporto (disponibile in tre lunghezze con diversi diametri)
- Robusto, resistente alla corrosione
Stativi (B): base di appoggio in ghisa verniciata con finitura martellata, asta di sostegno in acciaio.
- Con asta di supporto ad attacco eccentrico
- Stativo sicuro e antiscivolo
- Disponibile in tre diverse misure
- Robusto, resistente alla corrosione
Supporti (C): Base di appoggio in ghisa, verniciata con finitura martellata, asta di supporto in acciaio, placcato nichel.
- Con asta di supporto ad attacco centrale
- Stativo sicuro e antiscivolo
- Disponibile in tre diverse misure
- Robusto, resistente alla corrosione