Stampa…
Piedi per aste
Fornitore: VWR Collection
241-0137EA 308 EUR
241-0137 241-0136
Piedi per aste
Basi per aste porta matracci
Staffe di montaggio per sistemi Labomeca®.
  • Utilizzati per il montaggio di aste in un punto fisso del laboratorio: pavimento, pareti, soffitto, tavoli, ripiani e mobili
  • Forniti con vite da legno, fissabili con chiave esagonale Labomeca®
Informazioni per l'ordine: forniti con vite da legno.